Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THBD Mouse Monoclonal Antibody [clone: THBD/1591]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-761
PRSI33-761EA 773 EUR InStock
PRSI33-761
Anti-THBD Mouse Monoclonal Antibody [clone: THBD/1591]
Anticorps
It recognises a protein of 75 kDa, identified as Thrombomodulin. Thrombomodulin is a transmembrane glycoprotein with natural anticoagulant properties. It is normally expressed by a restricted number of cells, such as endothelial and mesothelial cells. In addition, synovial lining and syncytio-trophoblasts of placenta also express thrombomodulin. This protein is present in almost all of benign vascular tumors and majority of malignant vascular tumors (Kaposi s sarcoma, angiosarcoma, and epithelioid hemangioendothelioma). Hence, anti-thrombomodulin serves as a sensitive marker for lymphatic endothelial cells and their tumors. Recently, thrombomodulin antibody has been used for mesothelial cells and malignant mesotheliomas.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT ELISA: 2-4 µg/ml; order the BSA-free formulation for coating WB: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Thrombomodulin antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: THBD
Clonality: Monoclonal
Clone: THBD/1591
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité