Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NOX4/1245]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-763
PRSI33-763EA 773 EUR InStock
PRSI33-763
Anti-NKX2-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NOX4/1245]
Anticorps
The superoxide-generating NADPH oxidase includes a membrane-bound flavocytochrome containing two subunits, gp91-phox and p22-phox, and the cytosolic proteins p47-phox and p67-phox. During activation of the NADPH oxidase, p47-phox and p67-phox migrate to the plasma membrane where they associate with the flavocytochrome, cytochrome b558, to form the active enzyme complex. The p22 and gp91-phox subunits also function as surface O2 sensors that initiate cellular signaling in response to hypoxic conditions. NOX4 is a renal gp91-phox homolog highly expressed at the site of erythropoietin production in the proximal convoluted tubule epithelial cells of the renal cortex. It is also expressed in fetal tissues, placenta, glioblastoma and vascular cells.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml ELISA: suitable; order BSA-free formulation for coating WB: 0,5 - 1 µg/ml Titering of the NOX4 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: NKX2-2
Clonality: Monoclonal
Clone: NOX4/1245
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité