Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF/1465]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-769
PRSI33-769EA 773 EUR InStock
PRSI33-769
Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF/1465]
Anticorps
von Willebrand Factor (vWF) is a multimeric glycoprotein that is found in endothelial cells, plasma and platelets. It acts as a carrier protein for Factor VIII and promotes platelet adhesion and aggregation. vWF undergoes a variety of posttranslational modifications that influence the affinity and availability for Factor VIII, including cleavage of the propeptide and formation of N-terminal disulfide bonds. This antibody helps to establish the endothelial nature of some lesions of disputed histogenesis, e.g. Kaposi's sarcoma and cardiac myxoma. It is widely used for differentiating vascular lesions from those of other tissue differentiation within a panel of other vascular markers although not all tumors of endothelial differentiation contain this antigen.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT WB: 0,5 - 1 µg/ml IP: 1-2µg/500µg lysate The optimal dilution of the vWF antibody for each application should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: VWF
Clonality: Monoclonal
Clone: VWF/1465
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité