Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A4/1481]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-780
PRSI33-780EA 773 EUR InStock
PRSI33-780
Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A4/1481]
Anticorps
S100A4/FSP1 (Fibroblast specific protein 1) belongs to the S100 super-family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding domains. S100 genes include at least 25 members, including S100A1-S100A18, trichohyalin, filaggrin, repetin, S100P, and S100Z. FSP1 exerts its function via direct interaction with a number of proteins including p53, p63, non-muscle myosin IIA, alpha6beta4 integrin, and liprin b1. FSP1 is overexpressed in highly metastatic cancers, which makes it useful as a marker of tumor progression.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 min at RT The optimal dilution of the FSP1 antibody for each application should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: S100A4
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A4/1481
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité