Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RB1/1754]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-785
PRSI33-785EA 773 EUR InStock
PRSI33-785
Anti-RB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RB1/1754]
Anticorps
Recognises a 105 kDa phosphoprotein, identified as retinoblastoma (Rb) gene product. It shows no cross reaction with p107 or p130. It reacts with the hyper-phosphorylated as well as the un (under) phosphorylated form of the Rb protein. Retinoblastoma gene product plays a key role in cell cycle control. It has been identified as a tumor suppressor gene whose loss of its function leads to tumor development. It is widely expressed in a variety of human tissues including breast, esophageal, squamous cell and cervical carcinoma.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IP: 1-2µg/500µg protein lysate IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Titering of the Rb antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: RB1
Clonality: Monoclonal
Clone: RB1/1754
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité