Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOP2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TOP2A/1361]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-789
PRSI33-789EA 773 EUR InStock
PRSI33-789
Anti-TOP2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TOP2A/1361]
Anticorps
This mAb recognises an ~170 kDa protein which is identified as Topoisomerase IIa, and shows no cross-reaction with Topoisomerase IIb or I. Topo IIa plays important roles in synthesis and transcription of DNA as well as chromosomal segregation during mitosis. It is reported to be a sensitive and specific marker of late S-, G2- & M-phases in transformed and developmentally regulated normal cells. Topo IIa is also implicated in drug resistance of tumor cells.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml Western blot: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Topoisomerase II alpha antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: TOP2A
Clonality: Monoclonal
Clone: TOP2A/1361
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité