Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TSHRB/1405]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-791
PRSI33-791EA 773 EUR InStock
PRSI33-791
Anti-TSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TSHRB/1405]
Anticorps
Thyroid-stimulating hormone (TSH, also known as thyrotropin) is a glycoprotein involved in the control of thyroid structure and metabolism, which stimulates the release of the thyroid hormones. TSH is regulated by thyroid hormone (T3) and various retinoid compounds. TSH binds to the thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR), which is cleaved into two subunits, A and B, and plays a major role in regulating thyroid function. The third cytoplasmic loop of TSHR has been identified as critical for its role in regulating inositol phosphate and cAMP formation. In Graves disease, an autoimmune disorder, TSHR is activated by autoantibodies, which may be stimulated by the cleavage of the A and B subunits.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the TSHR antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: TSHR
Clonality: Monoclonal
Clone: TSHRB/1405
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité