Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CELA3B/1757]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-794
PRSI33-794EA 773 EUR InStock
PRSI33-794
Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CELA3B/1757]
Anticorps
This mAb recognises a protein of ~30 kDa, identified as CELA3B (Chymotrypsin like elastase family member 3B), or Elastase 3B. Elastases form a subfamily of serine proteases that hydrolyze many proteins in addition to elastin. Humans have six genes which encode the structurally similar proteins: Elastase 1, 2, 2A, 2B, 3A, and 3B. Unlike other elastases, 3B has little elastolytic activity. Like most of the human elastases, 3B is secreted from the pancreas as a zymogen and, like other serine proteases such as trypsin, chymotrypsin and kallikrein; it has a digestive function in the intestine. Elastase 3B preferentially cleaves proteins after alanine residues. It may also function in the intestinal transport and metabolism of cholesterol. Elastases 3A/B have been referred to as Protease E and as Elastase 1, and excretion of this protein in fecal material is frequently used as a measure of pancreatic function in clinical assays.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml ELISA: 2-4 µg/ml; order BSA free formulation for coating IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the CELA3B antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CELA3B
Clonality: Monoclonal
Clone: CELA3B/1757
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité