Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD209 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C209/1781]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-797
PRSI33-797EA 773 EUR InStock
PRSI33-797
Anti-CD209 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C209/1781]
Anticorps
DC-SIGN/CD209 is a transmembrane receptor that is expressed on the surface of dendritic cells and macrophages. It is involved in the innate immune system and recognises numerous evolutionarily divergent pathogens ranging from parasites to viruses. The protein is organized into three distinct domains: an N-terminal transmembrane domain, a tandem-repeat neck domain and C-type lectin carbohydrate recognition domain. The extracellular region consisting of the C-type lectin and neck domains has a dual function as a pathogen recognition receptor and a cell adhesion receptor by binding carbohydrate ligands on the surface of microbes and endogenous cells. The neck region is important for homo-oligomerization, which allows the receptor to bind multivalent ligands with high avidity.

IF: 1-2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Titering of the DC-SIGN antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CD209
Clonality: Monoclonal
Clone: C209/1781
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité