Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FOXA1/1241]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-798
PRSI33-798EA 773 EUR InStock
PRSI33-798
Anti-FOXA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FOXA1/1241]
Anticorps
The transcription factor Forkhead-box A1, also known as hepatocyte nuclear factor 3-alpha, is a member of the FOX class of transcription factors. HNF-1 (alpha and beta), HNF-3 (alpha, beta and gamma), HNF-4 (alpha and gamma), and HNF-6 compose, in part, a homeoprotein family designated the hepatocyte nuclear factor family. The various HNF-1 isoforms regulate transcription of genes in the liver as well as in other tissues such as kidney, small intestine and thymus. FOXA1 is expressed in normal breast ductal epithelium and other epithelium in different organs, such as lung, pancreas, bladder, prostate, and colon. Recently, FOXA1 has been shown to be a major determinant of estrogen-ER activity and endocrine response in breast cancer cells. Its expression correlates with estrogen receptor (ER)-positivity, especially in luminal subtype A breast cancers, which is associated with favorable prognosis. FOXA1 is useful in the sub-classification of breast carcinomas.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the FOXA1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: FOXA1
Clonality: Monoclonal
Clone: FOXA1/1241
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité