Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHG4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGHG4/1345]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-799
PRSI33-799EA 773 EUR InStock
PRSI33-799
Anti-IGHG4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGHG4/1345]
Anticorps
The regions of relatively constant sequence beyond the variable regions of immunoglobulins are termed constant regions (C regions) and are present in both the heavy and light chains. With very few exceptions, the sites of attachment for carbohydrates on immunoglobulins are located in these C regions. These regions also function to hold the variable regions together by using the disulfide bond between them. The C regions facilitate interaction with the antigen by increasing the maximum rotation of the immunoglobulin arms. Reportedly, a large population of patients with recurrent respiratory tract infection has low IgG4 concentrations. IgG4-related sclerosing disease has been recognized as a systemic disease entity characterised by an elevated serum IgG4 level, sclerosing fibrosis, and diffuse lymphoplasmacytic infiltration with the presence of many IgG4-positive plasma cells. IgG4 is overexpressed in inflammatory pseudotumor (IPT) and under expressed in inflammatory myofibroblastic tumor (IMT). In pulmonary nodular lymphoid hyperplasia (PNLH), there are an increased number of IgG4+ plasma cells.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the IgG4 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: IGHG4
Clonality: Monoclonal
Clone: IGHG4/1345
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité