Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM190]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-800
PRSI33-800EA 773 EUR InStock
PRSI33-800
Anti-KRT15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM190]
Anticorps
Keratins are a family of intermediate filament proteins that assemble into filaments through forming heterodimers of one type I keratin (keratins 9 to 23) and one type II keratin (keratins 1 to 8). Keratins demonstrate tissue and differentiation specific expression profiles. Keratin 15 is a type I keratin which is expressed only in basal keratinocytes in stratified epithelia and does not appear to have a natural type II expression partner. Keratin 15 is down regulated in activated keratinocytes. Cytokeratin 15 is a specific marker of stem cells of the hair-follicle bulge and may be a useful marker for diagnosis between basal cell carcinoma (BCC) and trichoepithelioma. Trichoblastoma are benign neoplasms of follicular differentiation frequently found in nevus sebaceous. Many morphologic features are shared with nodular basal cell carcinoma, sometimes rendering a diagnosis difficult. Trichoblastoma and BCC show variable expression of Cytokeratin 15 and Cytokeratin 19, and absence of hair keratins.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE & Frozen): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Cytokeratin 15 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: KRT15
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM190
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité