Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: rVU-1D9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-809
PRSI33-809EA 773 EUR InStock
PRSI33-809
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: rVU-1D9]
Anticorps
Epithelial cellular adhesion molecule (EpCAM), is also identified as epithelial specific antigen (ESA) and the 40 kDa transmembrane epithelial glycoprotein EGP40. EpCAM is expressed on the baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. The VU-1D9 antibody has been used to distinguish adenocarcinoma from pleural mesothelioma and hepatocellular carcinoma. EpCAM antibody is also useful in distinguishing serous carcinomas of the ovary from mesothelioma.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Prediluted format: incubate for 30 min at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the recombinant Ep-CAM antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: EPCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: rVU-1D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité