Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: IG1707R]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-812
PRSI33-812EA 773 EUR InStock
PRSI33-812
Anti-IGHG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: IG1707R]
Anticorps
Recognises a protein of 75 kDa, identified as gamma heavy chain of human immunoglobulins. It reacts with all sub-classes of gamma chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), mu (IgM), epsilon (IgE), or delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This mAb is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT The optimal dilution of the recombinant IgG antibody for each application should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: IGHG1
Clonality: Monoclonal
Clone: IG1707R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité