Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HPCA1/1806R]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-821
PRSI33-821EA 773 EUR InStock
PRSI33-821
Anti-CD34 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HPCA1/1806R]
Anticorps
This antibody recognises a transmembrane, heavily glycosylated protein of 90 to 120 kDa, which is identified as CD34. Its expression is a hallmark for identifying pluripotent hematopoietic stem or progenitor cells. Its expression is gradually lost as lineage committed progenitors differentiate. CD34 is a marker of choice for staining blasts in acute myeloid leukemia. In addition, it is expressed by soft tissue tumors, such as solitary fibrous tumor and gastrointestinal stromal tumor. CD34 expression is also found in vascular endothelium. Additionally, proliferating endothelial cells overexpress this molecule than the non-proliferating endothelial cells. Anti-CD34 labels > 85% of angiosarcoma and Kaposi s sarcoma, but shows low specificity.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 2-4 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 2-4 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the recombinant CD34 antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: HPCA1/1806R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité