Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD81 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.3.3.22]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-829
PRSI33-829EA 773 EUR InStock
PRSI33-829
Anti-CD81 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.3.3.22]
Anticorps
This mAb recognises a protein of 26 kDa, identified as CD81 (Workshop VI; Code CD81.1). CD81 has a very broad cellular distribution, being expressed on T- and B-lymphocytes, NK cells, thymocytes, eosinophils, fibroblasts, epithelial and endothelial cells. Neutrophils, erythrocytes and platelets are negative, while monocytes are variably positive. CD81 is a member of a family of tetraspans transmembrane proteins, including CD9, CD37, CD53, CD63, and CD82. It associates with CD19, CD21, Leu 13, and integrins on cell membrane and is involved in signal transduction in B lymphocyte development and cell adhesion. CD81 also acts as a receptor for the envelope protein E2 of chronic hepatitis C virus. Antibodies to CD81 have anti-proliferative effects on different lymphoid cell lines, particularly those derived from large cell lymphomas.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml Functional Studies: order BSA free formulation IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the CD81 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD81
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.3.3.22
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité