Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDw78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF1588]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-831
PRSI33-831EA 773 EUR InStock
PRSI33-831
Anti-CDw78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF1588]
Anticorps
This mAb reacts with a carbohydrate determinant, identified as CDw78 (Workshop V; Code CDw78.2). The epitope recognized by this mAb and Leu21 is the same. It is present on some immature and some peripheral blood B cells, and some B cell lines. Its expression is increased after B-cell activation in vitro. CDw78 is also found on tissue macrophages and on epithelial cells, but not on T cells, NK cells, monocytes, granulocytes and myeloid tissues. It appears that CDw78 is a determinant on a major histocompatibility complex (MHC) class II subpopulation.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the CDw78 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CDw78 Antibody [DF1588]
Clonality: Monoclonal
Clone: DF1588
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité