Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E11.]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-838
PRSI33-838EA 773 EUR InStock
PRSI33-838
Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E11.]
Anticorps
The mucins are a family of highly glycosylated, secreted proteins with a basic structure consisting of a variable number of tandem repeats (VNTRs). Membrane-associated and secretory mucins are high molecular weight glycoproteins of the glycocalyx (polysaccharide biofilm) that protects mucosal epithelium from particulate matter and microorganisms. Epithelial mucins are large, secreted and cell surface glycoproteins crucial for adhesion modulation, signaling and epithelial cell protection. The number of repeats is highly polymorphic and varies among different alleles. The Mucin family consists of Mucins 1-4, Mucin 5 (AC and B), 6-8, 11-13 and 15-17. The Mucin 16 protein (also commonly referred to as CA125), encoded for by the gene MUC16, is a very high molecular weight tumor antigen consisting of three domains: a carboxy terminal domain, an extracellular domain and an amino terminal domain. Mucin 16, an ovarian cancer-associated antigen, is used as a marker to monitor the progress of epithelial ovarian cancer. It is a hydrophilic membrane-associated protein that may be involved in vitamin A functions.

Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the MUC16 antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC16
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E11.
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité