Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F13A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F13A1/1448]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-843
PRSI33-843EA 773 EUR InStock
PRSI33-843
Anti-F13A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F13A1/1448]
Anticorps
Factor XIIIa has been identified in platelets, megakaryocytes, and fibroblast-like mesenchymal or histiocytic cells in the placenta, uterus, and prostate, monocytes and macrophages and dermal dendritic cells. Anti-Factor XIIIa has been found to be useful in differentiating between dermatofibroma (almost all cases are positive), dermatofibrosarcoma protuberans (-/+) and desmoplastic malignant melanoma (-). Anti-Factor XIIIa positivity is also seen in capillary hemagioblastoma, hemangioendothelioma, hemangiopericytoma, xanthogranuloma, xanthoma, hepatocellular carcinoma, glomus tumor, and meningioma.

ELISA: 2-4 µg/ml; order the BSA-free formulation for coating Immunofluorescence: 1-2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Titering of the Factor XIIIa antibody may be required for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: F13A1
Clonality: Monoclonal
Clone: F13A1/1448
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité