Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCM7/1469]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-846
PRSI33-846EA 773 EUR InStock
PRSI33-846
Anti-MCM7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCM7/1469]
Anticorps
MCM7 is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that is essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by the MCM proteins is a key component of the pre-replication complex and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 4 and 6 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. Cyclin D1-dependent kinase, CDK4, is found to associate with this protein, and may regulate the binding of this protein with the tumor suppressor protein RB1/RB.

Immunofluorescence: 0,5-1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Titering of the MCM7 antibody may be required for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MCM7
Clonality: Monoclonal
Clone: MCM7/1469
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité