Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A1/1942]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-848
PRSI33-848EA 0 EUR InStock
PRSI33-848
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A1/1942]
Anticorps
S100 belongs to the family of calcium binding proteins. S100A and S100B proteins are two members of the S100 family. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. This antibody is specific against an epitope located on the alpha-chain, but not on the beta-chain, of S100. This antibody can be used to localize S-100A in various tissue sections. S100 protein has been found in normal melanocytes, Langerhans cells, histiocytes, chondrocytes, lipocytes, skeletal and cardiac muscle, Schwann cells, epithelial and myoepithelial cells of the breast, salivary and sweat glands, as well as in glial cells.

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) The optimal dilution of the S100A1 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A1/1942
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité