Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCM25-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-863
PRSI33-863EA 773 EUR InStock
PRSI33-863
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCM25-1]
Anticorps
CD31 is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. It is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation. [RefSeq].

Western blot: 1-2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD31 antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 7.5-8.5, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PECAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCM25-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité