Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRT3V]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-873
PRSI33-873EA 773 EUR InStock
PRSI33-873
Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRT3V]
Anticorps
This antibody recognises a protein doublet of 20-22 kDa, identified as MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A. MART-1 is a melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.

Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the Melan-A antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MLANA
Clonality: Monoclonal
Clone: MRT3V
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité