Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MVH39-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-877
PRSI33-877EA 773 EUR InStock
PRSI33-877
Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MVH39-1]
Anticorps
Transcription factor that binds DNA in a non-specific manner, yet also specifically recognises the core sequence 5'-CAC[GA]TG-3'. Activates the transcription of growth-related genes. [UniProt].

Western blot: 1 - 2 µg/ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the c-Myc antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MYC
Clonality: Monoclonal
Clone: MVH39-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité