Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VGR1T-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-879
PRSI33-879EA 773 EUR InStock
PRSI33-879
Anti-FLT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VGR1T-1]
Anticorps
VEGFR1 is high affinity receptors for vascular endothelial growth factors (VEGFs). On the basis of structural similarity to VEGFR1 and 2, it has been speculated that Flt-4 might represent a third receptor for either VEGF or a VEGF-related ligand.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Variations in protocols, secondaries and substrates may require the VEGFR1 antibody to be titered for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: FLT1
Clonality: Monoclonal
Clone: VGR1T-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité