Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA45RO-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-896
PRSI33-896EA 773 EUR InStock
PRSI33-896
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA45RO-1]
Anticorps
CD45RO is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitosis, and oncogenic transformation. CD45RO contains an extracellular domain, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, and thus is classified as a receptor type PTP. It has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling. It functions through either direct interaction with components of the antigen receptor complexes, or by activating various Src family kinases required for the antigen receptor signaling. It also suppresses JAK kinases, and thus functions as a regulator of cytokine receptor signaling. [RefSeq].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistology (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD45RO antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA45RO-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité