Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PBPX7]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-899
PRSI33-899EA 773 EUR InStock
PRSI33-899
Anti-PAX7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PBPX7]
Anticorps
The Pax gene family of nuclear transcription factors is comprised of nine members that function during embryogenesis to regulate the temporal and position-dependent differentiation of cells. Pax-7 is a protein specifically expressed in cultured satellite cell-derived myoblasts. In situ hybridization reveals that Pax-7 is also expressed in satellite cells residing in adult muscle. A chromosomal aberration in the gene encoding Pax-7 causes rhabdomyosarcoma 2 (RMS2) (also called alveolar rhabdomyosarcoma).

Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the PAX7 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris buffer with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PAX7
Clonality: Monoclonal
Clone: PBPX7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité