Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: KIP27-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-900
PRSI33-900EA 773 EUR InStock
PRSI33-900
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: KIP27-1]
Anticorps
This mAb recognises a 27 kDa protein, identified as the p27Kip1, a cell cycle regulatory mitotic inhibitor. It is highly specific and shows no cross-reaction with other related mitotic inhibitors. p27Kip1 functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF- induced G1 arrest. p27Kip1 is a candidate tumor suppressor gene.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the p27Kip1 antibody to be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CDKN1B
Clonality: Monoclonal
Clone: KIP27-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité