Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NR3Ga-3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-910
PRSI33-910EA 773 EUR InStock
PRSI33-910
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NR3Ga-3]
Anticorps
Estrogen receptor (ER) is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. ER presence in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen therapy.

Western blot: 1 - 2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IHC (Formalin-paraffin): 1 - 2 µg/ml (1) Variations in protocols, secondaries and substrates may require the ER antibody to be titered for optimal performance.

1. FFPE testing requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min and cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone: NR3Ga-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité