Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody [clone: TYSY9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-918
PRSI33-918EA 773 EUR InStock
PRSI33-918
Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody [clone: TYSY9]
Anticorps
Thymidylate synthase converts deoxyuridine monophosphate (dUMP) to deoxythymidine monophosphate (dTMP), which is essential for DNA biosynthesis. Thymidylate synthase is also a critical target for the fluoropyrimidines, an important group of anti-neoplastic drugs that are widely used in the treatment of solid tumors. Both 5-FU and fluorodeoxyuridine are converted in tumor cells to FdUMP which inactivates thymidylate synthase by formation of a ternary covalent complex in the presence of the folate cofactor 5,10-methylenetetrahydrofolate. Expression of thymidylate synthase protein is associated with response to 5-fluorouracil (5-FU) in human colorectal, gastric, head and neck, and breast carcinomas.

Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Thymidylate synthase antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: TYMS
Clonality: Monoclonal
Clone: TYSY9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité