Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SUMO2, SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S23MT-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-933
PRSI33-933EA 773 EUR InStock
PRSI33-933
Anti-SUMO2, SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S23MT-1]
Anticorps
The small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins, which include SUMO1, 2 and 3, belong to the ubiquitin-like protein family. SUMO proteins are synthesised as precursors that undergo processing before conjugation to target proteins. Sumoylation targets for a variety of cellular processing, including nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis and protein stability. SUMO2/3 contribute to a greater percentage of protein modification than does SUMO1 and they can form polymeric chains. In addition, SUMO3 regulates beta-Amyloid generation and may be critical in the onset or progression of Alzheimer’s disease.

IF: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the SUMO2/3 antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: SUMO2, SUMO3
Clonality: Monoclonal
Clone: S23MT-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité