Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAAZ2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-955
PRSI33-955EA 773 EUR InStock
PRSI33-955
Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAAZ2]
Anticorps
The MAGE family of genes codes an important group of antigens. It was identified that melanomas and primary glial brain tumors express common melanoma associated antigens (MAAs). Because MAGE-1 is expressed on a significant proportion of human neoplasms of various histological types (melanoma, brain tumors of glial origin, neuroblastoma, non-small cell lung cancer, breast, gastric, colorectal, ovarian, renal cell carcinomas) and not on normal tissues, the encoded antigen may serve as a marker of early detection and target for cancer immunotherapy.

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistology (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the MAGE-1 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MAGEA1
Clonality: Monoclonal
Clone: MAAZ2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité