Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody [clone: PRTM1-3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-963
PRSI33-963EA 773 EUR InStock
PRSI33-963
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody [clone: PRTM1-3]
Anticorps
Parathyroid hormone (PTH), parathormone or parathyrin, is secreted by the chief cells of the parathyroid glands as a polypeptide containing 84 amino acids, yet effective hormone-receptor interaction requires solely the 34-N-terminal amino acids. While PTH acts to increase the concentration of ionic calcium (Ca2+) in the blood, calcitonin, a hormone produced by the parafollicular cells (C cells) of the thyroid gland, acts to decrease ionic calcium concentration. PTH essentially acts to increase the concentration of calcium in the blood by acting upon the parathyroid hormone 1 receptor, which is present at high levels in bone and kidney, and the parathyroid hormone 2 receptor, which is present at high levels in the central nervous system, pancreas, testis, and placenta. [Wiki].

Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the Parathyroid Hormone antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PTH
Clonality: Monoclonal
Clone: PRTM1-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité