Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA99]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-966
PRSI33-966EA 773 EUR InStock
PRSI33-966
Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA99]
Anticorps
CD99 is a cell surface glycoprotein involved in leukocyte migration, T-cell adhesion, ganglioside GM1 and transmembrane protein transport, and T-cell death by a caspase-independent pathway. In addition, it may have the ability to rearrange the actin cytoskeleton and may also act as an oncosuppressor in osteosarcoma. Cyclophilin A binds to CD99 and may act as a signaling regulator of the protein. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD99 antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.
3. Not suitable for rat samples testing.


Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA99
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité