Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA271]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-970
PRSI33-970EA 773 EUR InStock
PRSI33-970
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA271]
Anticorps
CD271/NGFR pays a role in the regulation of the translocation of GLUT4 to the cell surface in adipocytes and skeletal muscle cells in response to insulin, probably by regulating RAB31 activity, and thereby contributes to the regulation of insulin-dependent glucose uptake (By similarity). Low affinity receptor which can bind to NGF, BDNF, NT-3, and NT-4. Can mediate cell survival as well as cell death of neural cells. Necessary for the circadian oscillation of the clock genes ARNTL/BMAL1, PER1, PER2 and NR1D1 in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the brain and in liver and of the genes involved in glucose and lipid metabolism in the liver. [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the CD271 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: NGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA271
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité