Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PS1A9-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-976
PRSI33-976EA 773 EUR InStock
PRSI33-976
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PS1A9-1]
Anticorps
S100A9, also known as Calgranulin B or MRP14, is a calcium- and zinc-binding protein which plays a prominent role in the regulation of inflammatory processes and immune response. It can induce neutrophil chemotaxis, adhesion, can increase the bactericidal activity of neutrophils by promoting phagocytosis via activation of SYK, PI3K/AKT, and ERK1/2 and can induce degranulation of neutrophils by a MAPK-dependent mechanism. Predominantly found as calprotectin (S100A8/A9) which has a wide plethora of intra- and extracellular functions. The intracellular functions include: facilitating leukocyte arachidonic acid trafficking and metabolism, modulation of the tubulin-dependent cytoskeleton during migration of phagocytes and activation of the neutrophilic NADPH-oxidase. [UniProt].

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Titering of the S100A9 antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min. Not suitable for frozen tissue testing.

.

Type: Primary
Antigen: S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: PS1A9-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité