Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA147]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-992
PRSI33-992EA 773 EUR InStock
PRSI33-992
Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA147]
Anticorps
Basigin (BSG) also known as extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN) or cluster of differentiation 147 (CD147) is a protein that in humans is encoded by the BSG gene. This protein is a determinant for the Ok blood group system. Basigin has been shown to be an essential receptor on red blood cells for the human malaria parasite, Plasmodium falciparum. It has a variety of functions. In addition to its metalloproteinase-inducing ability, basigin also regulates several distinct functions, such as spermatogenesis, expression of the monocarboxylate transporter and the responsiveness of lymphocytes. CD147 is a type I integral membrane receptor that has many ligands, including the cyclophilin (CyP) proteins Cyp-A and CyP-B and certain integrins. It is expressed by many cell types, including epithelial cells, endothelial cells and leukocytes. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD147 antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: BSG
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA147
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité