Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARMER Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3305
PRSI3305EA 435 EUR InStock
PRSI3305
Anti-ARMER Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARMER Antibody: Apoptosis is important for normal development and tissue homeostasis. It is mediated by various caspases and ultimately results in the activation of endogenous endonucleases that degrade cellular DNA. Although apoptosis induced by endoplasmic reticulum (ER) stress is thought to be mediated by caspase-12, other caspases such as caspase-9 are also thought to be activated following ER stress. Recently, ARMER, a novel integral ER-membrane protein was shown to protect cells from ER stress-induced apoptosis. Analysis of the caspase proteolytic cascade suggests that ARMER acts by inhibiting caspase-9 activity, although the mechanism for this remains unkown. It should be noted that ARMER is not related to the inhibitor of apoptosis proteins (IAP) family and does not contain any baculoviral IAP repeat (BIR) domains.

Type:
Antigen: ARMER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité