Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3343
PRSI3343EA 435 EUR InStock
PRSI3343
Anti-BAD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAD Antibody: Members in the Bcl-2 family are critical regulators of apoptosis by either inhibiting or promoting cell death. Bcl-2 homology 3 (BH3) domain containing pro-apoptotic proteins, such as Bax, Bid, and Bik, form a growing subclass of the Bcl-2 family. Another such protein is the Bcl-2-antagonist of cell death (Bad). Bad regulates apoptosis by forming heterodimers with anti-apoptotic proteins Bcl-2 and Bcl-xL, thereby preventing them from binding with Bax. Bad activity is regulated by its phosphorylation; it is inactivated by kinases such as Akt and MAP kinase and thus promotes cell survival, whereas JNK-induced phosphorylation promotes the apoptotic role of Bad.

Type:
Antigen: BAD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité