Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3347
PRSI3347EA 435 EUR InStock
PRSI3347
Anti-BAK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bak Antibody: Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. The Bcl-2 family of proteins is comprised of critical regulators of apoptosis that can be divided into two classes: those that inhibit apoptosis and those that promote cell death. Bak, a pro-apoptotic Bcl-2 family member, is an oligomeric protein that localizes to the mitochondria. It is thought to share significant functional homology with Bax, another pro-apoptotic Bcl-2 family member, as disruption of bak or bax has little effect on cell death, but mice lacking both genes display multiple developmental defects and cells lacking bak and bax show decreased apoptotic capability.

Type:
Antigen: BAK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité