Human Bax peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3351P
PRSI3351PEA 122 EUR InStock
PRSI3351P
Human Bax peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Bax peptide is used for blocking the activity of Bax antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité