Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BID Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3353
PRSI3353EA 435 EUR InStock
PRSI3353
Anti-BID Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bid Antibody: Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. The Bcl-2 family of proteins is comprised of critical regulators of apoptosis that can be divided into two classes: those that inhibit apoptosis and those that promote cell death. Bid, a pro-apoptotic Bcl-2 family member, is cleaved by caspase-8 in response to apoptotic signals, exposing the Bcl-2 homology 3 (BH3) domain which is normally buried in the full-length protein. The cleaved complex is myris-toylated and translocated to the mitochondrial membrane where it may induce mitochondrial Bax and Bak to oligomerize.

Type:
Antigen: BID
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité