Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3357
PRSI3357EA 435 EUR InStock
PRSI3357
Anti-BOK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BOK Antibody: Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. The Bcl-2 family of proteins is comprised of critical regulators of apoptosis that can be divided into two classes: those that inhibit apoptosis and those that promote cell death. BOK, a pro-apoptotic Bcl-2 family member, was initially identified in the ovary, and was found to interact with other Bcl-2 family members such as Mcl-1 and Bfl-1. BOK expression is high during early placental development, suggesting that it may also play a role in regulating trophoblast cell proliferation.

Type:
Antigen: BOK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité