Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1RL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3363
PRSI3363EA 435 EUR InStock
PRSI3363
Anti-IL1RL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST2 Antibody: ST2 is a member of a superfamily containing the interleukin-1 receptor and the Toll-like receptors (TLRs). The TLRs are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. ST2 was originally identified as a protein whose production was stimulated by various proliferation-inducing agents such as PDGF and FGF. More recently, it has been shown to negatively regulate IL-1 receptor and Toll-like receptor (TLR) 4 signaling and to maintain endotoxin tolerance. It has been suggested that the inhibition of TLR4 signaling occurs through the association and sequestering of TLR adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP.

Type:
Antigen: IL1RL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité