Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIGIRR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3367
PRSI3367EA 435 EUR InStock
PRSI3367
Anti-SIGIRR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIGIRR Antibody: SIGIRR is a member of the Toll-like receptor-interleukin 1 receptor superfamily. Members of this family are defined by the presence of an intracellular Toll-IL-1R (TIR) domain. The Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. SIGIRR was originally identified through database analysis and was shown to have only one Ig domain as opposed to the normal three Ig folds seen in the TIR family. Similar to ST2, another TIR family member, it has been shown to negatively regulate IL-1 receptor and Toll-like receptor signaling. However, SIGIRR inhibits TLR-IL-1R signaling by dimerizing with TLR4, TLR5, TLR9, and IL-1R. It also associates with the down-stream TLR signaling proteins IRAK and TRAF6 in an IL-1-dependent fashion.

Type:
Antigen: SIGIRR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité