Human UBC13 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3373P
PRSI3373PEA 122 EUR InStock
PRSI3373P
Human UBC13 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
UBC13 peptide is used for blocking the activity of the UBC13 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité