Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UEV1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3375
PRSI3375EA 435 EUR InStock
PRSI3375
Anti-UEV1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UEV1A Antibody: Ubiquitin-conjugating enzyme E2 (UEV1) was initially discovered as a protein similar in sequence and structure to the E2 ubiquitin-conjugating enzymes but lacking their enzymatic activity. There are at least two variants and multiple isoforms of UEV1. In particular, UEV1A (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 isoform A) has recently been shown to be an important component of the Toll-like receptor and IL-1R signaling pathway. Signals from these pathways are relayed by a number of downstream molecules such as MyD88 and tumor necrosis factor receptor associated factor (TRAF6), ultimately activating various kinases and transcription factors. UEV1A is part of a dimeric ubiquitin-conjugating enzyme complex also containing Ubc13 (ubiquitin-conjugating enzyme 13) that together with TRAF6 activates TAK1, a member of the mitogen-activated protein kinase kinase kinase family. The Ubc13-UEV1A complex also mediates the Lys-63 ubiquitination of TRAF-6, and this ubiquitination is essential for TAK1 activation.

Type:
Antigen: UEV1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité