Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECSIT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3377
PRSI3377EA 435 EUR InStock
PRSI3377
Anti-ECSIT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ECSIT Antibody: Activation of NF-kappa B as a result of Toll-like receptor (TLR) and IL-1 receptor signaling is a major component of innate immune responses. Signals from these receptors are relayed by a number of adapter molecules such as TRIF, TIRAP, and MyD88 to kinases such as IRAK and other intermediates such as TNF receptor associated factor (TRAF)-6. ECSIT (evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathways) was initially identified as a cytoplasmic protein interacting specifically with TNF receptor associated factor (TRAF)-6 in the TLR pathway. Recently however, ECSIT has also been shown to be required for bone morphogenetic protein (Bmp) signaling and mesoderm formation during mouse embryogenesis, indicating the possibility of cross-talk between the TLR/IL-B and Bmp signaling pathways.

Type:
Antigen: ECSIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité