Human ECSIT peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3377P
PRSI3377PEA 122 EUR InStock
PRSI3377P
Human ECSIT peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ECSIT peptide is used for blocking the activity of the ECSIT antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité