Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3385
PRSI3385EA 435 EUR InStock
PRSI3385
Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAK1 Antibody: TAK1 (TGF-beta activated protein kinase 1) is a widely expressed enzyme originally identified as a mitogen-activated protein kinase kinase kinase (MAP3K7). It has since been shown to mediate various intracellular signaling pathways, such as those induced by TGF-beta and members of the Toll-IL-1R (TIR) superfamily, thus acting as an intermediate in both proliferative and innate and adaptive immune responses. TAK1 is normally present in cells in a complex with TAK1-binding protein 1 (TAB1) and either TAB2 or TAB3. Association with TAB1 triggers TAK1 kinase activity by inducing TAK1 autophosphorylation, while TAB2 and possibly TAB3 may contribute to SAPK2a/p38a-mediated feedback inhibition of TAK1 activity.

Type:
Antigen: MAP3K7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité